Få mere at vide
2-(Hydroxymethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Trifluoroacetate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxymethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Trifluoroacetate Salt |
| CAS | 400063-09-4 |
| Molekylær formel | C12H9N3O2 C2HF3O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-oxo-, 2,2,2-trifluoroacetate (1:1) (ACI), [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-oxo-, mono(trifluoroacetate) (salt) (9CI), 1,6-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-oxo[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile trifluoroacetate, 3-Cyano-6-hydroxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone trifluoroacetate, 2-(Hydroxymethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile trifluoroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3O2.C2HF3O2/c13-6-9-5-10(8-1-3-14-4-2-8)11(7-16)15-12(9)17;3-2(4,5)1(6)7/h1-5,16H,7H2,(H,15,17);(H,6,7) |
| SMIL | OCC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-(hydroxymethyl)-2-oxo-5-pyridin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.24 |
| Formel vægt | 341.0623 |