Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronsyre, dehydreret, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated |
| CAS | 118803-40-0 |
| Molekylær formel | C7H6BNO4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.94 |
| Formel vægt | 179.039 |