Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronsyre, dehydreret, TRC
Artikelnummer. 30404077
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30404077 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30404077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH972528100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated
CAS 118803-40-0
Molekylær formel C7H6BNO4
Mængde 100 mg
Synonym 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide
InChI formel InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
SMIL OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborol
Molekylvægt (g/mol) 178.94
Formel vægt 179.039