Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-3,5-dimethylpyridine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Hydroxymethyl-3,5-dimethylpyridine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol |
| CAS | 202932-05-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-7(2)8(5-10)9-4-6/h3-4,10H,5H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cnc(CO)c(C)c1 |
| IUPAC navn | (3,5-dimethyl-2-pyridyl)methanol |
| Vis mere |