Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-3,5-dimethylpyridine, Mikromol™
Artikelnummer. 17921006
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17921006 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17921006 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.510100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxymethyl-3,5-dimethylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol
CAS 202932-05-6
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethylpyridine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-7(2)8(5-10)9-4-6/h3-4,10H,5H2,1-2H3
SMIL Cc1cnc(CO)c(C)c1
IUPAC navn (3,5-dimethyl-2-pyridyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 137.179
Mængde 100 mg
Formel vægt 137.0841 g/mol