Få mere at vide
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 98%
Artikelnummer. 11452217
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452217 5 g 5g
11462217 25 g 25g
11472217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14170.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3663-82-9 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3663-82-9
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00006822
InChI nøgle GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 19314
IUPAC navn 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethanol
SMIL C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Mængde 5 g
Beilstein 83736
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%