Få mere at vide
2-Hydroxymelatonin, TRC
Artikelnummer. 30007863
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007863 10 mg
30006955 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94463010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 229018-17-1
Molekylær formel C13H16N2O3
Molekylvægt (g/mol) 248.28
Synonym N-[2-(2-Hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
IUPAC navn N-[2-(2-hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
SMIL CC(NCCC1=C(O)NC2=C1C=C(OC)C=C2)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxymelatonin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-6-5-10-11-7-9(18-2)3-4-12(11)15-13(10)17/h3-4,7,15,17H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Formel vægt 248.1161
Procent renhed >95%