Få mere at vide
2-Hydroxyimino-4-methylnitrosamino-1-(3-pyridyl)-1-butanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyimino-4-Methylnitrosamino-1-(3-Pyridyl)-1-Butanone |
| CAS | 67351-31-9 |
| Molekylær formel | C10 H12 N4 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O3/c1-14(13-17)6-4-9(12-16)10(15)8-3-2-5-11-7-8/h2-3,5,7,16H,4,6H2,1H3/b12-9+ |
| SMIL | CN(CC\C(=N/O)\C(=O)c1cccnc1)N=O |
| IUPAC navn | N-[(3E)-3-hydroxyimino-4-oxo-4-pyridin-3-ylbutyl]-N-methylnitrous amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.23 |
| Formel vægt | 236.0909 |