Få mere at vide
2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 3682-17-5 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | α-(Hydroxyimino)benzenepropanoic Acid, 2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid, 2-Oximino-3-phenylpropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO3/c11-9(12)8(10-13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,11,12)/b10-8- |
| SMIL | O\N=C(\Cc1ccccc1)/C(=O)O |
| IUPAC navn | (2Z)-2-hydroxyimino-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.173 |
| Formel vægt | 179.058 |