Få mere at vide
2-Hydroxyimino-3-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyimino-3-pentanone |
| CAS | 32818-79-4 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Pentanedione, 2-oxime, 2-Hydroxyimino-3-pentanone, 2-Isonitroso-3-pentanone, 2-Oximinopentan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-3-5(7)4(2)6-8/h8H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(=O)C(=NO)C |
| IUPAC navn | 2-hydroxyiminopentan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vægt | 115.0633 |