Få mere at vide
2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid 1,5-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid 1,5-Diethyl Ester |
| CAS | 996-75-8 |
| Molekylær formel | C9H13NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid Diethyl Ester, 2,3-Dioxo-glutaric Acid Diethyl Ester 2-Oxime |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO6/c1-3-15-7(12)5-6(11)8(10-14)9(13)16-4-2/h14H,3-5H2,1-2H3/b10-8- |
| SMIL | CCOC(=O)CC(=O)\C(=N\O)\C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl (2Z)-2-hydroxyimino-3-oxopentanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.2 |
| Formel vægt | 231.0743 |