Få mere at vide
2-Hydroxyglutaric Acid Disodium, TRC
Artikelnummer. 30389178
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30389178 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30389178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94257525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyglutaric acid disodium salt
CAS 40951-21-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5 H6 O5 . 2 Na
Mængde 25 mg
Synonym Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), Glutaric acid, 2-hydroxy-, disodium salt (7CI), Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt (9CI), Sodium α-hydroxyglutarate, 2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (±)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, 2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
InChI formel InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].OC(CCC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;2-hydroxypentanedioate
Molekylvægt (g/mol) 192.08
Formel vægt 192.0011
Procent renhed >95