Få mere at vide
2'-Hydroxyflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxyflavone |
| CAS | 35244-11-2 |
| Molekylær formel | C15 H10 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O3/c16-12-7-3-1-5-10(12)15-9-13(17)11-6-2-4-8-14(11)18-15/h1-9,16H |
| SMIL | Oc1ccccc1C2=CC(=O)c3ccccc3O2 |
| IUPAC navn | 2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.238 |
| Formel vægt | 238.063 |