Få mere at vide
2-Hydroxyethylflurazepam, Mikromol™
Artikelnummer. 17944056
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17944056 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17944056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0070.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxyethylflurazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxyethylflurazepam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 Cl F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Hydroxyethylflurazepam
InChI formel InChI=1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2
SMIL OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC navn 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2-hydroxyethyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 332.76
Mængde 25 mg
Formel vægt 332.0728 g/mol