Få mere at vide
2-Hydroxyethylflurazepam 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Beskrivelse
2-Hydroxyethylflurazepam 1.0 mg/ml in Methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| CAS | 20971-53-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H14 Cl F N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Hydroxyethylflurazepam |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2 |
| SMIL | OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC navn | 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2-hydroxyethyl)-3 H-1,4-benzodiazepin-2-one |
| Vis mere |