Få mere at vide
2-Hydroxyethylflurazepam 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459035
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30459035 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459035 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0070.0701
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
2-Hydroxyethylflurazepam 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxyethylflurazepam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H14 Cl F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Hydroxyethylflurazepam
InChI formel InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2
SMIL OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC navn 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(2-hydroxyethyl)-3 H-1,4-benzodiazepin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 332.76
Mængde 1 ml
Formel vægt 332.0728 g/mol