Få mere at vide
2-Hydroxyethylflurazepam 0,1 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457484
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457484 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457484 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0070.0702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
2-Hydroxyethylflurazepam 0,1 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxyethylflurazepam
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H14 Cl F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Hydroxyethylflurazepam
InChI formel InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2
SMIL OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC navn 7-klor-5-(2-fluorophenyl)-1-(2-hydroxyethyl)-3 H-1,4-benzodiazepin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 332.76
Mængde 1 ml
Formel vægt 332,0728 g/mol