missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxyethylbenzimidazolidinone-2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethylbenzimidazolidinone-2 |
| CAS | 63388-01-2 |
| Molekylær formel | C9 H10 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-(2-Hydroxy-Ethyl)-1,3-Dihydro-Benzoimidazol-2-One |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O2/c12-6-5-11-8-4-2-1-3-7(8)10-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,13) |
| SMIL | OCCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-(2-hydroxyethyl)-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.19 |
| Formel vægt | 178.0742 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?