Få mere at vide
2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone |
| CAS | 15205-66-0 |
| Molekylær formel | C3H8O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Methanesulfonyl)ethanol, (Methylsulfonyl)ethyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)CCO |
| IUPAC navn | 2-methylsulfonylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.16 |
| Formel vægt | 124.0194 |