Få mere at vide
2-Hydroxyethylmethacrylat, TRC
Artikelnummer. 30135305
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135305 1 g
30138398 25 g
30010022 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9422301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-77-9
Molekylær formel C6 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Synonym 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, ester with glycol (7CI), 2-(Methacryloyloxy)ethanol, 2-HEMA, 2-Hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxyethyl methacrylate, Acryester HISS, Acryester HO, Acryester HOMA, Acryl Ester HO, Bisomer HEMA, Bisomer SR, Blemmer E, EB 109, EB 109 (monomer), EM 321, Ethylene glycol methacrylate, Ethylene glycol monomethacrylate, GE 610, Glycol methacrylate, Glycol monomethacrylate, HEMA, HEMA 90, JB 4 Plus, Kayarad 2-HEMA, Light Ester HO, Light Ester HO 250, Light Ester HO 250M, Light Ester HO 250N, M 0085, Mhoromer BM 903, Mhoromer BM 905, Monomer MG 1, NSC 24180, Rocryl 400, Visiomer HEMA 98, β-Hydroxyethyl methacrylate
IUPAC navn 2-hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl Methacrylate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Formel vægt 130.063