Få mere at vide
2-Hydroxyethyl Methacrylate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 868-77-9 |
| Smeltepunkt | -60°C |
| Tæthed | 1.07 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 250°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH |
| MDL nummer | MFCD00002863 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 2-Hydroxyethyl methacrylate, 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-Hydroxyethyl methacrylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Grad | Research |