Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl methacrylate |
| Surhed | 2 mg KOH/g maks. |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -12,0 °C |
| Tæthed | 1.0730g/mL |
| Kogepunkt | 213 °C |
| Flammepunkt | 106 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Show More |