Få mere at vide
2-Hydroxyethylmethacrylat, 97%, stabiliseret
Artikelnummer. 10488383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10488383 250 g Glasflaske 250g
10071750 500 g Glasflaske 500g
10367900 1 kg Glasflaske 1kg
10559433 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10488383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156332500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00002863
InChI nøgle WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC navn 2-hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl methacrylate
Surhed 2 mg KOH/g maks.
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -12,0 °C
Tæthed 1.0730g/mL
Kogepunkt 213 °C
Flammepunkt 106 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4530
Mængde 250 g
Beilstein 02,III,1291
Specifik vægtfylde 1.073
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Stabilisator 200 til 400 ppm MEHQ
Viskositet 5 mPa (30 °C)
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate, 4-Methoxyphenol