Få mere at vide
2-Hydroxyethylmethacrylat, 97%, stikk. med 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11491307
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491307 500 g 500g
11481307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24260.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.60 DKK
    441.65 DKK / 500g
    Spare 98.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130,143 g/mol
2-Hydroxyethylmethacrylat bruges i UV-hærdende blæk og belægninger. Det bruges også i klæbemidler, kunstige negle, dentale materialer og lakker. I tandplejen er det en af de vigtigste flygtige acrylater sammen med methylmethacrylat. Desuden bruges det som monomer i syntesen af polymerer til tandproteser og til geoteknisk fugning i byggearbejde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxyethylmethacrylat anvendes i UV-hærdende blæk og belægninger. Det bruges også i klæbemidler, kunstige negle, dentale materialer og lakker. I tandplejen er det en af de vigtigste flygtige acrylater sammen med methylmethacrylat. Desuden bruges det som monomer i syntesen af polymerer til tandproteser og til geoteknisk fugning i byggearbejde.
Opløselighed Lidt blandbar med varmt vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 868-77-9
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00002863
InChI nøgle WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC navn 2-hydroxyethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl methacrylate
Navn note stabiliseret med ≈500 ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -12 °C
Tæthed 1.071
Kogepunkt 250 °C
Flammepunkt 101 °C (98 °C)
Lugt Ester-lignende
Brydningsindeks 1.453
Mængde 500 g
Beilstein 1071583
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let blandet med varmt vand.
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate