Få mere at vide
(2-Hydroxyethyl)hydrazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310438
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310438 10 g 10g
11320438 50 g 50g
11300438 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11310438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043793.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-84-2 | C2H8N2O | 76.099 g/mol
(2-Hydroxyethyl)hydrazin bruges som plantevækstregulerende middel, en komponent i jetbrændstoffer, mellemprodukt til organisk syntese, især heterocykliske stoffer, der anvendes i agrokemikalier, farmaceutiske produkter, stabilisatorer og polymerisationer, Kædeforlænger til urethanformuleringer, korrosionsinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-84-2
Molekylær formel C2H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 76.099
MDL nummer MFCD00007623
InChI nøgle GBHCABUWWQUMAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazinoethanol, omaflora, ethanolhydrazine, 2-hydroxyethyl hydrazine, ethanol, 2-hydrazino, hydrazineethanol, 2-hydrazinoethyl alcohol, beta-hydroxyethylhydrazine, 2-hydrazineethanol
PubChem CID 8017
ChEBI CHEBI:50098
IUPAC navn 2-hydrazinylethanol
SMIL C(CO)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Hydroxyethyl)hydrazine
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 1.121 g/mL
Kogepunkt 218°C to 220°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.493
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohols and glycols.
Formel vægt 76.1
Fysisk form Væske