Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl acrylate |
| Navn note | Stabiliseret |
| Surhed | 4 mg KOH/g maks. |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -60 °C |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 1.1060g/mL |
| Kogepunkt | 210 °C til 215 °C |
| Flammepunkt | 99 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Hydroxyethyl acrylate, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.