Få mere at vide
2-Hydroxyethyl akrylat, 97%, stikk. med 200-300 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11446576
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446576 1000 g 1000g
11456576 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11446576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24815.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116,116 g/mol
Som en reaktiv monomer anvendes 2-Hydroxyethylacrylat som et tværbindingsmiddel til harpikser, plast og gummimodificeringsmidler. Yderligere anvendes det i syntesen af amfile blokcopolymerer ved nitroxidmedieret levende radikalpolymerisation. Ud over dette bruges det til at fremstille tunet poly(hydroxyethylacrylat) ved atomoverførselsradikalpolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som en reaktiv monomer anvendes 2-Hydroxyethylacrylat som tværbindingsmiddel til harpiks, plast og gummimodificeringsmidler. Yderligere anvendes det i syntesen af amfile blokcopolymerer ved nitroxidmedieret levende radikalpolymerisation. Ud over dette bruges det til at fremstille tunet poly(hydroxyethylacrylat) ved atomoverførselsradikalpolymerisation.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med syrer, baser, peroxider, metaller, kobber og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 818-61-1
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.116
MDL nummer MFCD00002865
InChI nøgle OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
IUPAC navn 2-hydroxyethylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyethyl acrylate
Navn note stabiliseret med 200 til 300 ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt <-60 °C
Tæthed 1.106
Kogepunkt 192 °C
Flammepunkt 101 °C (214 °C)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel CH2=CHCO2CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.45
Mængde 1000 g
FN nummer UN2927
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 116.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxyethyl acrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl acrylate