Få mere at vide
2-Hydroxyethyl 4-(tert-Butyl)benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethyl 4-tert-butylbenzenesulfonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4S/c1-12(2,3)10-4-6-11(7-5-10)17(14,15)16-9-8-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 258.0926 |