Få mere at vide
2-Hydroxyethyl 4-[((2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl)oxy]benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
2-Hydroxyethyl 4-[((2RS)-2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propyl)oxy]benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| CAS | 1346601-19-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15H23NO5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, Bisoprolol Hydroxyethyl Ester |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.35 |
| Mængde | 25 mg |