Learn More
2-Hydroxyethanesulfonic Acid (80% w/w in Water), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyethanesulfonic Acid |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O4S/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H,4,5,6) |
| Formel vægt | 125.9987 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.8 |