Få mere at vide
2-Hydroxyestrone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30308810
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30308810 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30308810 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14231506AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Estrone
CAS 362-06-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Hydroxy Estrone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxyestrone, Catecholestrone
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S)-2,3-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 286.1569 g/mol