Få mere at vide
2-Hydroxyestrone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy Estrone |
| CAS | 362-06-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Hydroxy Estrone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxyestrone, Catecholestrone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Vis mere |