Få mere at vide
2-Hydroxyerlotinib, TRC
Artikelnummer. 30401677
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401677 10 mg
30401133 5 mg
30392826 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401677 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH10104010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2306363-09-5
Molekylær formel C22H23N3O5
Molekylvægt (g/mol) 409.44
Synonym 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-2(1H)-quinazolinone
IUPAC navn 4-(3-ethynylanilino)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-1H-quinazolin-2-one
SMIL COCCOc1cc2NC(=O)N=C(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxyerlotinib
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H23N3O5/c1-4-15-6-5-7-16(12-15)23-21-17-13-19(29-10-8-27-2)20(30-11-9-28-3)14-18(17)24-22(26)25-21/h1,5-7,12-14H,8-11H2,2-3H3,(H2,23,24,25,26)
Formel vægt 409.1638
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.