Få mere at vide
2-Hydroxyerlotinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyerlotinib |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23N3O5/c1-4-15-6-5-7-16(12-15)23-21-17-13-19(29-10-8-27-2)20(30-11-9-28-3)14-18(17)24-22(26)25-21/h1,5-7,12-14H,8-11H2,2-3H3,(H2,23,24,25,26) |
| Formel vægt | 409.1638 |