Få mere at vide
2-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 360574-94-3 |
| Molekylær formel | C22H27NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO3/c1-21(2,3)26-20(24)23-16-10-15-19(23)22(25,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,25H,10,15-16H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(N1C(C(C2=CC=CC=C2)(O)C3=CC=CC=C3)CCC1)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-(hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.45 |
| Formel vægt | 353.2 |