Få mere at vide
2-Hydroxydecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 5393-81-7 |
| Molekylær formel | C10H20O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (±)-2-Hydroxydecanoic Acid, (±)-alpha-Hydroxycapric Acid, (±)-alpha-Hydroxydecanoic Acid, 2-Hydroxycapric Acid, DL-2-Hydroxycapric Acid, NSC 4801, alpha-Hydroxycapric Acid, alpha-Hydroxydecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCCCCCCCC(O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxydecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.26 |
| Formel vægt | 188.1412 |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?