missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-hydroxycyclopentan-1-one (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-hydroxycyclopentan-1-one |
| CAS | 473-84-7 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Hydroxycyclopentan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4,6H,1-3H2 |
| SMIL | OC1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxycyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.11 |
| Formel vægt | 100.0524 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?