Få mere at vide
2-hydroxycyclopentan-1-one (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-hydroxycyclopentan-1-one |
| CAS | 473-84-7 |
| Molekylær formel | C5H8O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Hydroxycyclopentan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4,6H,1-3H2 |
| SMIL | OC1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxycyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.11 |
| Formel vægt | 100.0524 |