Få mere at vide
2-Hydroxycyclopent-2-en-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxycyclopent-2-en-1-one |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h2,6H,1,3H2 |
| Formel vægt | 98.0368 |