Få mere at vide
2-hydroxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30398351
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30398351 10 g
1 options
Artikelnummer. 30398351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH91832310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Molekylær formel C9 H8 O3
Mængde 10 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC navn (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473