Få mere at vide
2-hydroxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30401350
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401350 5 g
30392280 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9183235G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Molekylær formel C9 H8 O3
Mængde 5 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
IUPAC navn (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473