Få mere at vide
2-Hydroxycinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30408647
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408647 1 g
30393319 100 mg
30391074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9183251G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60125-23-7
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, o-Hydroxy-trans-cinnamaldehyde, trans-2-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC navn (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMIL Oc1ccccc1\C=C\C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxycinnamaldehyde
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h1-7,11H/b5-3+
Formel vægt 148.0524