Få mere at vide
2-hydroxychalcon, 98+%
Artikelnummer. 11405263
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405263 5 g 5g
11415263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12851.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 644-78-0 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 644-78-0
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.259
MDL nummer MFCD00016449
InChI nøgle UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1
PubChem CID 5367146
IUPAC navn (E)-3-(2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxychalcone
Smeltepunkt ∼154°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2049134
Formel vægt 224.26
Procent renhed ≥98%