Få mere at vide
2'-Hydroxychalcon, 95%
Artikelnummer. 11358835
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358835 25 g 25g
11348835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13937.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 1214-47-7 | C15H12O2 | 224,259 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1214-47-7
Molekylær formel C15H12O2
Molekylvægt (g/mol) 224.259
MDL nummer MFCD00016441
InChI nøgle AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Synonym 2'-hydroxychalcone, o-hydroxychalcone, e-2'-hydroxychalcone, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 2'-hydroxy, ccris 7796, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, unii-vy06dz94oc, acrylophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl, 2-propen-1-one, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 638276
ChEBI CHEBI:27916
IUPAC navn (E)-1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxychalcone
Smeltepunkt 89 °C til 91 °C
Mængde 25 g
Beilstein 976324
Formel vægt 224.26
Procent renhed ≥98%