Få mere at vide
2-hydroxycaprylsyre, TRC
Artikelnummer. 30395147
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30395147 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30395147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH999988500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxycaprylic Acid
CAS 617-73-2
Molekylær formel C8H16O3
Mængde 500 mg
Synonym 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid, 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCCCC(O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxyoctansyre
Molekylvægt (g/mol) 160.21
Formel vægt 160.1099