missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium 2-Hydroxybutanoate-2,3,3-D3 |
| CAS | 1219798-97-6 |
| Molekylær formel | C4H4D3NaO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (RS)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, (±)-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, (±)-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, 2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, DL-2-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt, DL-α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt NSC 6495, α-Hydroxy-n-butyric-d3 Acid Sodium Salt, α-Hydroxybutanoic-d3 Acid Sodium Salt, α-Hydroxybutyric-d3 Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i2D2,3D; |
| SMIL | OC(C(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C |
| IUPAC navn | sodium 2-hydroxybutanoate-2,3,3-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.1 |
| Formel vægt | 129.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?