missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 893736-72-6 |
| Molekylær formel | C13H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(8-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccccc2O |
| IUPAC navn | 3-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?