Få mere at vide
2-Hydroxybenzylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Aminomethyl)phenol |
| CAS | 932-30-9 |
| Molekylær formel | C7 H9 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phenol, 2-(aminomethyl)-, o-Cresol, α-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminomethyl)phenol, 2-Hydroxybenzenemethanamine, 2-Hydroxybenzylamine, NSC 127870, Salicylamine, o-Hydroxybenzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMIL | NCc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-(aminomethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.153 |
| Formel vægt | 123.068 |