Learn More
2-Hydroxybenzothiazole, 98%
Product Code. 11497977
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11497977 5 g 5g
11407987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11497977 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16648.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 934-34-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 934-34-9
Molekylær formel C7H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 151.183
MDL nummer MFCD00022868
InChI nøgle YEDUAINPPJYDJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzothiazolone, 2-hydroxybenzothiazole, 2 3h-benzothiazolone, 2-benzothiazolol, 2-benzothiazolone, 1,3-benzothiazol-2-ol, 2-benzothiazolinone, 3h-benzothiazol-2-one, benzothiazolol, benzo d thiazol-2 3h-one
PubChem CID 13625
ChEBI CHEBI:115196
IUPAC navn 3H-1,3-benzothiazol-2-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)S2
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzothiazole
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 151.18
Procent renhed 98%