Få mere at vide
2-Hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30402522
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30402522 5 g
30391165 25 g
30401738 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8084805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-20-1
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Synonym 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile, NSC 53558, Salicylnitrile, o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile
IUPAC navn 2-hydroxybenzonitril
SMIL Oc1ccccc1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzonitrile
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Formel vægt 119.0371