Få mere at vide
2-Hydroxybenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11430164
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430164 100 g 100g
11410164 5 g 5g
11420164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430164 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13606.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119,123 g/mol
2-Hydroxybenzonitril bruges som startreagens under syntesen af mono-alkoxyphenyloxazolin, furanosid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxybenzonitril bruges som startreagens under syntesen af mono-alkoxyphenyloxazolin, furanosid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-20-1
Molekylær formel C7H5NO
Molekylvægt (g/mol) 119.123
MDL nummer MFCD00002145
InChI nøgle CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
IUPAC navn 2-hydroxybenzonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C
Kogepunkt 149 °C (14 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1210029
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%