Få mere at vide
2-Hydroxybenzonitril, 98%
Beskrivelse
2-Hydroxybenzonitril bruges som startreagens under syntesen af mono-alkoxyphenyloxazolin, furanosid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydroxybenzonitril bruges som startreagens under syntesen af mono-alkoxyphenyloxazolin, furanosid.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxybenzonitrile |
| Smeltepunkt | 92 °C til 95 °C |
| Kogepunkt | 149 °C (14 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1210029 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 119.12 |
| Procent renhed | 98% |