Få mere at vide
2-Hydroxybenzoic-3,4,5,6-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Salicylic acid-D4 |
| CAS | 78646-17-0 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H2 O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vægt | 142.0568 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |